Przejdź do
51441C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
Synonim(y):
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose, DME, DMEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additionally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High".
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)