Przejdź do
51574
PEG 1000 20% – MES pH 6.5; 100 mM solution
Synonim(y):
Crystallization solution 3/Kit-No 02528
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.04 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)