Przejdź do
51845
1,2,3-Heptanetriol
high melting isomer, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,2,3-Trihydroxyheptane, Heptane-1,2,3-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
12162007
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1737083
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
52-55 °C (lit.), 79-81 °C
SMILES string
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
InChI key
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Amphiphile used for the crystallization of membrane proteins. It is added prior to crystallization to the protein solubilized by a small detergent (LDAO or octyl glucoside); Crystallization of reaction centers
Amphiphile used for the crystallization of membrane proteins. It is added prior to crystallization to the protein solubilized by a small detergent (LDAO or octyl glucoside)citationcitation; Crystallization of reaction centerscitationcitation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
850545P850511P
LDAO Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850545P
LDAO
description
high melting isomer, ≥98.0% (GC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥98.0% (GC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
form
solid
form
powder
form
powder
mp
79-81 °C, 52-55 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)