Przejdź do
52423
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content, Mr ~40,000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
2184,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
2184,50 zł
Cena katalogowa2570,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
quality
low sulfate content
mol wt
Mr ~40,000
composition
Sulfur Content, 8-13%
loss
≤10% loss on drying
color
white to off-white
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
room temp
General description
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Application
Dextran sulfate increases binding of epithelial cells and lymphocytes to extracellular matrix proteins including fibronectin and laminin. In addition, dextran sulfate altered expreβion of cell surface receptors integrins.
Dextran sulfate is routinely used for the selective precipitation of lipoproteins, probe hybridization membrane-immobilized DNA, the release of DNA from DNA-histone complexes, and the inhibition of RNA binding to ribosomes.
Preparation Note
Sigma dextrans are derived from Leuconostoc mesenteroides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3140431395D4911
description
low sulfate content, Mr ~40,000
description
Mr 5,000
description
Mr ~500,000
description
mol wt 5,000-10,000 by GPC
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp.)
biological source
(Leuconostoc spp.)
biological source
bacterial (Leuconostoc)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to slightly yellow, H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear, water: 100 g/L at 25 °C (77 °F )
solubility
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)