Przejdź do
52455
Sodium chloride physiological solution
BioUltra, tablet
Synonim(y):
Physiological Saline, tablets, Saline, physiological, tablets
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-598-3
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
tablet
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
form
tablet
SMILES string
[Na]Cl
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Packaging
100 tablets in a bottle
Preparation Note
1 tablet in 1000 mL of water yields 0.9% NaCl
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6282A6282
description
BioUltra, tablet
description
analytical standard, basics
description
analytical standard, basics
form
tablet
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
form
tablet
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)