Przejdź do
53319
L-Histidine
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-745-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
84088
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Histidine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
white
pH
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
273-290 °C (dec.), 282 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.2
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
application(s)
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
Application
L-Histidine has been used for characterization of ZnO nanorod in an attempt to develop a technique for the ultra-low level detection of l-histidine.
Biochem/physiol Actions
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
L-Histidine is involved in the one-carbon unit metabolism. It is associated with protein methylation. L-Histidine is a part of hemoglobin structure and function. L-Histidine is a component of dipeptides with antioxidative property. Histidine serves as a precursor for the formation of histamine, which is associated with allergic responses. Urocanic acid, an immune response modulator in skin is also biosynthesised from histidine.
Other Notes
Amino acid spacing in isotachophoresis on polyacrylamide gels - a critical evaluation; Prevents circular DNA strand cleavage in a xanthine-xanthine oxidase system; Growth requirement of various microorganisms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3911H603473767
L-Histidine
SAFC
H3911
L-Histidine
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
-
description
suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
form
-
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98.5%
assay
98.5-101.0%
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
TraceCERT®
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
optical activity
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl, [α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
optical activity
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?