Przejdź do
53489
Callistephin chloride
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-(Glucosyloxy)-4′,5,7-trihydroxyflavylium chloride, Pelargonidin 3-O-glucoside chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
971,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21ClO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
eCl@ss:
32160703
971,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2-c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10.ClH/c22-8-16-17(26)18(27)19(28)21(31-16)30-15-7-12-13(25)5-11(24)6-14(12)29-20(15)9-1-3-10(23)4-2-9;/h1-7,16-19,21-22,26-28H,8H2,(H2-,23,24,25);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
CAHGSEFWVUVGGL-UBNZBFALSA-N
Biochem/physiol Actions
Callistephin chloride is an anthocyanin which can be found in berries, for example in strawberries and chokeberries. Is has antioxidant activity and is examined for its neuroprotective properties.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89753SMB00172
description
≥95.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Callistephin chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)