Przejdź do
53608
Biotin (5-fluorescein) conjugate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonim(y):
N-(Biotinylamidoethyl)-fluorescein-5-carboxamide, N-(Fluorescein-5-carbamidoethyl)biotinamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H32N4O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.69
UNSPSC Code:
12352108
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 524 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)c3ccc(c(c3)C(O)=O)C4=C5C=CC(=O)C=C5Oc6cc(O)ccc46)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C33H32N4O8S/c38-18-6-9-21-25(14-18)45-26-15-19(39)7-10-22(26)29(21)20-8-5-17(13-23(20)32(42)43)31(41)35-12-11-34-28(40)4-2-1-3-27-30-24(16-46-27)36-33(44)37-30/h5-10,13-15,24,27,30,38H,1-4,11-12,16H2,(H,34,40)(H,35,41)(H,42,43)(H2,36,37,44)/t24-,27-,30-/m0/s1
InChI key
DFUFXKZUEOKPSD-LFERIPGTSA-N
Application
Biotin (5-fluorescein) conjugate is a reagent that may be used in situations similar to fluorescein isothiocyanate staining to label avidin/streptavidin conjugated molecules such as antibodies with the fluorophore 5-fluorescein.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Biotin-fluorescein conjugate for the fluorometric, accurate measurement of avidin and streptavidin.
Often referred to as Biotin (4-fluorescein) conjugate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9431343222189727
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
≥95.0% (HPLC)
description
-
description
This Avidin, Fluorescein Conjugate is validated for use in Immunohistochemistry, Immunfluorescence.
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 524 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the recommended concentration for dilution?
    1 answer
    1. The solubility of Biotin (5-fluorescein) conjugate 53608-1MG-F is not a specification for product release.
      However it should be soluble in DMSO (D8418) at least up to a concentration of 3 mM.
      The concentration for dilution will be dependent on the experiment design and will need to be determined empirically unless you have an academic paper similar to your experiment design that provides that information.
      The following citation may be of interest for protocol reference.
      J Vis Exp. 2020 May 13;(159). doi: 10.3791/61146.
      Click-Chemistry Based Fluorometric Assay for Apolipoprotein N-acyltransferase from Enzyme Characterization to High-Throughput Screening
      PMID: 32478756
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32478756/
      Helpful?
  2. What is the extinction coefficient for product 53608.
    1 answer
    1. Although the excitation and emission wavelengths are measured during quality control testing, there is no testing to determine the extinction coefficient for 53608 (Biotin (5-fluorescein) conjugate). There was no information on file regarding the extinction coefficient for product 53608.
      Helpful?
  3. what are the solvents required to dilute these two reagents and also the recommended concentration?
    1 answer
    1. The solubility of Biotin (5-fluorescein) conjugate 53608-1MG-F is not a specification for product release, but it should be soluble in DMSO at least up to a concentration of 3 mM.