Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł 2346,00 zł |
Informacje o tej pozycji
513,00 zł
biological source
bacterial (Pseudomonas cepacia)
Quality Segment
form
powder (or beads)
specific activity
≥900 U/g
color
white to off-white
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Burkholderia spp. ... BURCE16_RS29975(56665765)
General description
Lipases are water-soluble, ester hydrolases. Long aliphatic chain acyl esters of cholesterol (cholesteryl esters), triacyl esters of glycerol (triacylglycerols), acyl esters of long chain alcohols (wax esters), diacyl esters of glycerol (diacylglycerols), and monoacyl esters of glycerol, are some of the common substrates for lipases.
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥900 U/g | description ≥600 U/g | description powder, light beige, ≥30 U/mg | description ≥3000 U/g |
| biological source bacterial (Pseudomonas cepacia) | biological source Pseudomonas fluorescens | biological source bacterial (Pseudomonas cepacia) | biological source fungus (Thermomyces lanuginosus) |
| Gene Information Burkholderia spp. ... BURCE16_RS29975(56665765) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| specific activity ≥900 U/g | specific activity ≥600 U/g | specific activity ≥30 U/mg | specific activity ≥3000 U/g |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) life science and biopharma |
| form powder (or beads) | form powder | form powder | form powder (or beads) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?