Przejdź do
56416C
Minimum Essential Medium
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, with non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56419C51417C51415C
description
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, with non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
description
with Earle′s salts, with 2.0 mM L-glutamine, with 20.0 mM HEPES, with non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
dry powder
form
dry powder
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
components
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)