Przejdź do
56741
IGEPAL® CA-630
Synonim(y):
Nonidet™ P 40, Nonylphenyl-polyethylenglycol, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
833,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O)nC14H22O
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~603.0 g/mol
refractive index
n20/D 1.492
CMC
0.08 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 63-67  °C
density
1.06 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
IGEPAL® CA-630 is a nonionic, non-denaturing detergent suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes. It is chemically indistinguishable from Nonidet P-40.
Application
IGEPAL® CA-630 has been used:
  • In phosducin co-precipitation assay for pull down of Epitope-Tagged HAGγ1 and HAGγ1C71S
  • As a component of lysis buffer for cell culture and sample preparation for MAPK (mitogen-activated protein kinases) analysis, Immunoblotting
  • In the extraction of cells in Oil Red O staining procedure to visualise lipid formation in cells during adipogenesis
  • As a component of lysis buffer containing Tris-HCl, NaCl and EDTA for immunoblotting experiment
Analysis Note
Chemically indistinguishable from Nonidet P-40, which is no longer commercially available.
Other Notes
Nonionic, non-denaturing detergent
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Syensqo
Nonidet is a trademark of Shell Chemical Co.
Disclaimer
May become turbid on storage; a clear product can be obtained on heating to 40°C.
May develop turbidity or sediment during storage. A clear liquid can be obtained on heating to 40°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I8896X305O0100900
vibrant-m
O0100900
Octoxinol 10
description
-
description
Molecular Biology
description
70% in H2O
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
cation traces
Na: ≤1000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mol wt
~603.0 g/mol
mol wt
-
mol wt
~1526.0 g/mol
mol wt
-
HLB
13
HLB
13
HLB
17.3
HLB
-
density
1.06 g/mL at 20 °C
density
1.060 g/cm3
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IGEPAL® CA-630
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1 + 75-21-8 + 123-91-1
CAS No.
9002-93-1 + 75-21-8 + 123-91-1
CAS No.
9002-93-1 + 75-21-8 + 123-91-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the concentration of this IGEPAL® CA-630 solution ?
    1 answer
    1. This product is considered a neat chemical, so you may assume 100% in your calculations.