Przejdź do
56798
Micro particles based on silicon dioxide
size: 1.0 μm
Synonim(y):
Silicon dioxide microsphere, Micro silicon (size: 1 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
eCl@ss:
32150313
876,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
5% (solids)
particle size
1.0 μm
Mw/Mn
0.05
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silicon dioxide based microparticles (size: 1 μm) are ideal to identify particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
The 1 μm size of the particles is characterized using CPS disc centrifuge DC 24000.
Application
Silicon dioxide beads, 1.0 μm have a wide range of uses from use as a flow agent to electrical and medical applications.
Used for calibration and regular monitoring of particle size analyzers and surface scanning instruments.
Also used to prepare glass substrates with beads for perovskite-based photovoltaic applications.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • particle size calibrated according to NIST and SRM standards
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)