Przejdź do
56845
L-(+)-Erythrulose
≥75% (HPLC)
Synonim(y):
S-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone, L-Glycero-2-tetrulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
liquid
optical activity
[α]/D 12.0±2.0°, c = 2 in H2O (24 h)
impurities
≤23% water
color
light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI key
UQPHVQVXLPRNCX-VKHMYHEASA-N
Application
L-(+)-Erythrulose is used as a tanning agent in the cosmetics industry and a source of chiral ethyl ketones used in aldo reaction organic synthesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E7521PHL25279
description
≥75% (HPLC)
description
-
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
light yellow
color
-
color
-
impurities
≤23% water
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)