Przejdź do
56969
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 100 μm
Synonim(y):
Latex beads from PS, dark red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150313
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
technique(s)
protein detection: suitable
density
1.05 g/cm3 (density of particles)
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, 100 μm (latex beads) may be used for flow cytometry calibration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
429225631479633
description
size: 100 μm
description
size: 3 μm
description
size: 1 μm
description
size: 5 μm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
concentration
5% (solids)
concentration
5% (solids)
concentration
5% (solids)
concentration
10% (solids)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
0 % cross-linked
crosslinking
0 % cross-linked
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)