Przejdź do
58199
N-Lauroyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Cer(d18:1/12:0), (2S,3R,4E)-2-(Lauroylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Dodecanoyl-D-sphingosine, N-Lauroyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]dodecanamide, C12 Ceramide (d18:1/12:0), C12-Ceramide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H59NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1717021
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
composition
carbon content, 74.79% , hydrogen content, 12.34% , nitrogen content, 2.91%
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
InChI key
HXFPPRPLRSPNIB-VARSQMIESA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)