Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.37
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5445506
eCl@ss:
32160702
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CN(CCN1)S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-11-10-17(8-7-16-11)20(18,19)14-4-2-3-12-9-15-6-5-13(12)14/h2-6,9,11,16H,7-8,10H2,1H3
InChI key
QGSCXAWTTISKLF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Less potent inhibitor of protein kinaseC than H-7
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?