Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 392,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile; sterile-filtered
form
frozen liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
faint yellow to dark yellow
pH
3.5-6.5
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40X supplement provides nutrients and reduces the biosynthetic burden of cells in vitro. Vitamin supplements enhance the growth and prolong cell viability in cell culture media.
Application
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x has been used as a supplement:
- to culture Spironucleus salmonicida
- to culture Giardia intestinalis
- to culture Entamoeba histolytica trophozoites
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x has been used as a supplement in TYI-S33 medium to grow Entamoeba histolytica trophozoites.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description frozen liquid, suitable for cell culture | description BioReagent, sterile-filtered, suitable for cell culture | description 10%, low peroxide | description viscous liquid, Low-peroxide |
| form frozen liquid | form liquid | form - | form viscous liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| sterility sterile; sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?