Przejdź do
59464
Trisodium 2-methylcitrate, racemic mixture of diastereomers
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
Synonim(y):
Trisodium 3-carboxy-3-hydroxy-2-methyl-pentanedioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
896,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7Na3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
Form:
solid
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
form
solid
impurities
≤5% water
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC(C([O-])=O)C(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9;;;/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HPLKAWNRQOHUKD-UHFFFAOYSA-K
Application
2-Methylcitrate is a component of the 2-methylcitric acid (2-MCA) cycle that utilizes propionate as a source of carbon and energy in bacteria. Trisodium 2-methylcitrate may be used to study this pathway
Biochem/physiol Actions
MCA is a diagnostic marker metabolite which cumulates in body fluids of patients suffering from the following inherited metabolic diseases: propionic acidemia (PA), methylmalonic aciduris (MMA), holocarboxylase synthetase deficiency (HCSD). There MCA occurs as a mixture of (2S,3S)- and (2R,3S)-stereoisomers.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77246172953194355
description
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
analytical standard
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
assay
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
assay
≥98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
impurities
≤5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, To make a stock solution, I tried methanol first but it didn't disolve the compound, so I added same amount of DI water as the amount of methanol to the solution, the solution became clear. Do you think the compund still okay, just x2 diluted? 5
    1 answer
    1. We have not tested the solubility of this product in either solvent. However, other sources have stated that this chemical is soluble in water and insoluble in organic solvents. Additional information may be found in the Peer Reviewed Papers available for this compound. Please see the link below to review: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/59464?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=59464&type=citation_search