Przejdź do
59758
Streptavidin particles, magnetic
≥2 U/mg
Synonim(y):
Magnetic streptavidin particles
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
specific activity
≥2 U/mg
concentration
5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Streptavidin particles, magnetic may be used to bind biotin-conjugated molecules such as antibodies or DNA primers for use in gel agglutination assays.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of particles which bind 1 ug (+)-biotin
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)