Przejdź do
60035
Potassium acetate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-822-2
Beilstein/REAXYS Number:
3595449
MDL number:
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.040, λ: 280 nm Amax: ≤0.020
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium acetate is used in molecular biology to precipitate sodium dodecyl sulfate and SDS-bound proteins that result from SDS extraction protocols. Potassium acetate facilitates the purification of DNA when using SDS protocols and ethanol DNA precipitation protocols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1222236497255785
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
description
meets USP testing specifications
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
99.98% trace metals basis
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
99.0-100.5%
assay
≥99.0%
assay
99.98% trace metals basis
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder or chunks
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 98.2 g/L at 20 °C, colorless
solubility
water: soluble 98.2 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 98.2 g/L at 20 °C (completely)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium acetate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)