Przejdź do
60128
Potassium chloride
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Synonim(y):
KCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤700 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
[Cl-].[K+]
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Other Notes
In DpnI/MboI assay for detection of methylation changes in DNA replication
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR13295295521548190
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Molecular Biology Grade
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solid
form
-
form
crystalline solid
form
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
Molecular Biology
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical primary standard
anion traces
bromide (Br-): ≤700 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)