Przejdź do
60246
Potassium formate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
Formic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
209-677-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3623272
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
165-168 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.09, λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES string
[K+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.K/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium formate may be used with 1-propanol for the deproteinization and extraction of CoQ(10) and CoQ(10)H(2) from plasma. Potassium formate may be used as a plant photoinhibition prevention agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2944546041371539
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
description
ReagentPlus®, 99%
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
99%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
BioUltra
product line
BioUltra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium formate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)