Przejdź do
60498
Trimorpholinophosphine oxide
99% (HPLC)
Synonim(y):
Phosphoric acid trimorpholide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N3O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.31
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-662-7
Beilstein/REAXYS Number:
280155
MDL number:
Assay:
99% (HPLC)
Form:
solid
assay
99% (HPLC)
form
solid
mp
188-192 °C
SMILES string
O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
InChI key
WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimorpholinophosphine oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)