Przejdź do
61367
Myristoyl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine tetradecanoyl ester, C14-Carnitine, Tetradecanoyl-L-carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H41NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4149853
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Storage condition:
under inert gas (Argon)
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
storage condition
under inert gas (Argon)
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
InChI key
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Myristoyl-L-carnitine is a human carnitine involved in beta-oxidation of long-chain fatty acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915820426508984
description
≥97.0% (HPLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
under inert gas (Argon)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
impurities
≤10.0% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10.0% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoyl-L-carnitine
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)