Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.41
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-796-2
Beilstein/REAXYS Number:
1889084
MDL number:
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
mp
~46 °C
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
InChI key
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description 99-100% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99-100% |
| solubility chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| mp ~46 °C | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?