Przejdź do
61755
L-α-Phosphatidylcholine
egg yolk, ~60% (TLC)
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
51321705
EC Number:
232-307-2
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
egg yolk
Quality Segment
form
solid
concentration
~60% (TLC)
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Application
  • Epithelial transport and bioavailability of intranasally administered human growth hormone formulated with the absorption enhancers didecanoyl-L-alpha-phosphatidylcholine and alpha-cyclodextrin in rabbits.: This research explores the bioavailability and epithelial transport of intranasally administered human growth hormone, highlighting the role of phosphatidylcholine as an absorption enhancer. (Agerholm et al., 1994).
Biochem/physiol Actions
A major structural phospholipid in brain, comprising approx. 15% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4279P2772P5638
description
egg yolk, ~60% (TLC)
description
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
description
egg yolk, Type XI-E, 100 mg/mL in chloroform, ≥99%, solution
description
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
soybean
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solution
form
solution
form
powder or solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Phosphatidylcholine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)