Przejdź do
61793
2-Keto-D-glucose
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
D-Glucosone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Application
2-Keto-D-glucose (D-Glucosone) is a key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic cortalcerone. D-Glucosone is a substrate that may be used to identify, differentiate and characterize hexokinase(s).
Biochem/physiol Actions
2-Keto-D-glucose is the key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic β-pyrone cortalcerone. This antibiotic offers protection to fungi against bacteria. The enzymatic oxidation of d-glucose by pyanose 2 oxidase results in 2-keto-D-glucose, and is considered as rare sugar.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K4125K625088635
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
-
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to beige
color
white
color
-
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)