Przejdź do
62170
Linolenic acid
~70% (GC)
Synonim(y):
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
830,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-334-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727693
MDL number:
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~70% (GC)
Quality Segment
impurities
~25% linoleic acid, ~5% oleic acid
refractive index
n20/D 1.477, n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
omega FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Biochem/physiol Actions
An ω-3 fatty acid that serves as a precursor to eicosapentaenoic acid (EPA) but not docosahexaenoic acid. Conversion is greater in women than men, and conversely, β-oxidation metabolism is greater in men than women.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62160L2376L6031
description
~70% (GC)
description
analytical standard
description
≥99%
description
-
assay
~70% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
mp
-11 °C (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
-
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linolenic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)