Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
Informacje o tej pozycji
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
soybean
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
impurities
primarily palmitic acid, stearic acid
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
by phospholipase A2-treatment of 3-sn-phosphatidylinositol
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥96% | description ≥99% | description 10 mg/mL in chloroform, ≥97.0%, solution |
| functional group phospholipid | functional group phospholipid | functional group phospholipid | functional group phospholipid |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥96% | assay ≥99% | assay ≥97.0% |
| biological source soybean | biological source soybean | biological source soybean | biological source soybean |
| form powder | form powder | form powder | form solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?