Przejdź do
63124
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160701
Form:
solid
Assay:
≥95.0% (HPLC)
4100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 440 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
InChI key
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5088740395217538
description
≥95.0% (HPLC)
description
analytical standard
description
≥95.0% (HPLC)
description
Vitamin A precursor.
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UV absorption
λ: 440 nm±5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
λ: 445-449 nm Amax
UV absorption
-
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
λ
-
λ
2 % in methylene chloride (in hexane)
λ
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)