Przejdź do
63226
Benzamidine hydrochloride 1 M solution
Synonim(y):
Benzamidine hydrochloride solution, Additive Screening Solution 37/Kit-No 78374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
Cl.NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
InChI key
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)