Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H76NaO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
770.99
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI key
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?