Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
impurities
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.4Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;;;;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);;;;/q;4*+1/p-4/t12-,17-,18-,19+,23-;;;;/m1..../s1
InChI key
DQLXXYMNINXQSV-QTRRCMKVSA-J
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL protein, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| impurities ≤12% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?