Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
354,00 zł
Quality Segment
form
powder
concentration
27.5-31.5% (methoxyl)
color
white to off-white
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 27.5-31.5% methoxyl basis | description tested according to Ph. Eur. | description 27.5-31.5% (Methoxyl content), viscosity: 400 cP | description viscosity: 15 cP, BioReagent, suitable for cell culture |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
| concentration 27.5-31.5% (methoxyl) | concentration - | concentration - | concentration - |
| viscosity 10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C) | viscosity - | viscosity 300-560 cP, 2 % in water(20 °C) | viscosity 12-18 cP, 2 % in H2O(20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?