Przejdź do
66019
Nano beads based on polyacrylonitrile, Chromeon 642-marked, carboxylated
Synonim(y):
PAN-Chromeon 642, carboxylated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
0.5%
average diameter
80-100 nm
fluorescence
λex 642 nm; λem 677 nm in H2O
storage temp.
2-8°C
Application
Nanobeads based on polyacrylonitrile, Chromeon 642-marked, carboxylatedis an effective vehicle for energy transfer with external fluorescent dyes and embedded dyes making them useful in FRET-based immunoassay applications such as protein nanoarray and quantum dot assays.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)