Merck
66540468
EDi017-C
human dermis (fibroblast)
Synonim(y):
Indukowana pluripotencjalna linia komórek macierzystych, Komórki iPS, Linia EBiSC iPSC, Ludzkie iPSC, iPSC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
human dermis (fibroblast)
Relevant disease(s):
none
Growth mode:
adherent (pluripotent)
Manufacturer/tradename:
EBiSC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EDi017-C, Human iPS Cell Line
biological source
human dermis (fibroblast)
reprogramming method
Sendai virus
description
age (N/A)
manufacturer/tradename
EBiSC
gender
female
growth mode
adherent (pluripotent)
relevant disease(s)
none
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Biochem/physiol Actions
Depozytariusz
Uniwersytet w Edynburgu
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Fibroblast skóry właściwej
Metoda reprogramowania
Typ wektora: Nieintegrujący
Wektor: Wirus Sendai
Lista genów:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Czy wektor reprogramujący jest wykrywalny: Nieznany
Inne: Od tego samego dawcy: EDi017-A, EDi017-B
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markerów: SSEA-1(-)TRA 1-60(+)POU5F1 (OCT-4)(+)SSEA-4(+)
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: Nie wykonano
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: -
Genotypowanie
Kariotypowanie
Numer pasażu: 22
Kariotyp linii komórkowej: Nie wykryto aneuploidii chromosomów autosomalnych lub płciowych
Metoda kariotypowania: BACs-on-Beads
Preparation Note
Powłoka powierzchniowa: Matrigel®/Geltrex®
Metoda pasażowania: Dysocjacja komórek bez enzymów / EDTA
Stężenie O2: 20%
StężenieCO2: 5%
Podłoże hodowlane: Essential E8®
Other Notes
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Legal Information
E8 is a registered trademark of WIsconsin Alumni Research Foundation non-stock Corporation
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
66540468-1VL04061835518807