Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
mol wt
Mn ~90000, Mp ~95000, Mw ~124000
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(D-lactide) (PDLA), a polymer of a stereospecific cyclic di-ester of lactic acid, is used in biomaterial research for the development of devices such as therapeutic drug delivery vessels. Poly(D-lactide) is used for the preparation of microparticles and resorbable polylactide scaffolds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description inherent viscosity ~1.2 dl/g | description acid terminated, average Mw 15000 | description average Mn 10,000, PDI ≤1.1 | description average Mn 5,000, PDI ≤1.2 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt Mn ~90000, Mw ~124000 | mol wt average Mw 15000 | mol wt average Mn 10,000 | mol wt average Mn 5,000 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?