Przejdź do
68120
Malvidin chloride
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′,5′-dimethoxyflavylium chloride, Malvidin, Oenidin chloride, Primulidin chloride, Syringidin chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15ClO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.75
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
211-403-8
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C17H14O7.ClH/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)16(14)21)17-12(20)7-10-11(19)5-9(18)6-13(10)24-17;/h3-7H,1-2H3,(H3-,18,19,20,21);1H
InChI key
KQIKOUUKQBTQBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Malvidin is a O-methylated anthocyanidin, a biologically active plant pigment.
Application
Malvidin chloride has been used as an inhibitor to screen its activity against electric eels acetylcholinesterase (AChE). It may have been used as an antioxidant to test its antiproliferation effects on Caco-2 colon and HepG2 liver cancer cells. Malvidin may be used as a reference standard in the analysis of anthocyanidins extracted from Kenyan purple tea extract using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Malvidin chloride is an excellent cell signaling inhibitor of 3′,5′-cyclic adenosine monophosphate (cAMP), phosphodiesterases (PDE), and certain cGMP-specific phosphodiesterase. It is also a known inhibitor of α-glucosidase.
Anthocyanidin. Antioxidant.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80083PHL8972879311
description
≥95.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malvidin chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)