Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5190,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC) |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| fluorescence λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended) | fluorescence - | fluorescence λex 488 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended) | fluorescence λex 601 nm; λem 627 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?