Przejdź do
6906-50A
Monocyty ludzkiej krwi obwodowej: HPBM
Synonim(y):
HPBM, Komórki HPBM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32150313
Biological source:
human peripheral blood
Growth mode:
Suspension
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human peripheral blood
form
liquid
packaging
pkg of 5,000,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Monocyty ludzkiej krwi obwodowej (HPBM) stanowią użyteczne narzędzie in vitro do badania różnych aspektów patologii i biologii. Nasze monocyty CD14+ są izolowane i oczyszczane z ludzkiej krwi obwodowej zdrowych dawców i kriokonserwowane natychmiast po izolacji.
HPBM są prekursorami makrofagów tkankowych i komórek dentrytycznych i mają kluczowe znaczenie dla odpowiedzi immunologicznych, w tym cytotoksyczności komórkowej i produkcji mediatorów stanu zapalnego. Podzbiór monocytów CD14 wyraża składnik kompleksu receptora lipopolisacharydu (LPS), są duże o średnicy ~18 um, stanowią ~80%-90% krążących monocytów i wyrażają wyższe poziomy CD62L (L-selektyna) i CD11b (określane również jako Mac-1 lub CR3) oraz niższe poziomy MHC klasy II niż monocyty CD16+.
Application
Dysfunkcja układu odpornościowego. Odpowiedzi immunologiczne, cytotoksyczność komórkowa, produkcja mediatorów stanu zapalnego, hematopoeza, różnicowanie szpiku, lipopolisacharyd (LPS), kompleksy receptorowe, CD62L (L-selektyna), CD11b (Mac-1 lub CR3), MHC klasy II.
Biochem/physiol Actions
Krew
Packaging
Natychmiast po izolacji 5 000 000 komórek w DMEM zawierającym 45% FBS i 10% DMSO.
Analysis Note
Each lot was tested for proper morphology, CD14 positive selection, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C
Other Notes
DMEM containing 45% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
690250AC12909HUMANCD140002081
description
-
description
-
description
Isolated from peripheral blood, single donor, 10 million cryopreserved cells
description
10 Million Cells/per vial
biological source
human peripheral blood
biological source
human peripheral blood
biological source
human peripheral blood
biological source
human peripheral blood (monocytes)
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
-
growth mode
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-140 to -196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
packaging
pkg of 5,000,000 cells
packaging
pkg of 5,000,000 cells
packaging
pkg of 10,000,000 cells
packaging
vial of 10 Million cells
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)