Przejdź do
690PB-100A
Ludzkie komórki jednojądrzaste: HMNC, dorosły
Synonim(y):
HMNC, Komórki HMNC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human peripheral blood
Growth mode:
Suspension
Morphology:
mononuclear
Relevant disease(s):
acquired immunodeficiency syndrome/human immunodeficiency virus (AIDS/HIV); infectious diseases; autoimmune diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human peripheral blood
form
solid
packaging
pkg of 10,000,000 cells (HMNC-PB)
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Suspension
karyotype
2n = 46
morphology
mononuclear
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
acquired immunodeficiency syndrome/human immunodeficiency virus (AIDS/HIV); infectious diseases; autoimmune diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Leukocyty można podzielić na dwie grupy: komórki jednojądrzaste i granulocytarne. Komórki jednojądrzaste składają się głównie z limfocytów i monocytów. Populacja limfocytów składa się z komórek T (CD4 i CD8 dodatnich ~75%), komórek B i komórek NK (~25% łącznie). W przeciwieństwie do granulocytów, komórki te mają zaokrąglone jądra, niektóre z wgłębieniami lub fałdami. Komórki jednojądrzaste są na różne sposoby zaangażowane w mechanizmy obronne organizmu.
1. Komórki te są kluczowymi składnikami układu odpornościowego w walce z infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi oraz działają jako sieć nadzoru immunologicznego w celu zabijania komórek nowotworowych. Komórki jednojądrzaste wydzielają również wiele różnych cytokin regulujących odpowiedź immunologiczną, a także stan zapalny. Ponadto wykazano, że komórki jednojądrzaste mogą pośredniczyć w różnych efektach biologicznych na inne tkanki i narządy. Na przykład chemokiny wytwarzane przez monocyty mogą oddziaływać na adipocyty i mięśnie. Ludzkie komórki jednojądrzaste (HMNC) są często ekstrahowane ze szpiku kostnego (BM) lub krwi obwodowej (PB) przy użyciu wirowania w gradiencie gęstości Ficoll-Hypaque, hydrofilowego polisacharydu, który oddziela warstwy krwi, z komórkami jednojądrzastymi tworzącymi bufiasty płaszcz pod warstwą osocza. Ogólnie rzecz biorąc, ten bufiasty płaszcz zawiera głównie limfocyty i monocyty, inne typy komórek, takie jak komórki, są wykrywane w preparacie ludzkich komórek jednojądrzastych (HMNC).
2. Ludzkie komórki jednojądrzaste (HMNC) są szeroko stosowane w badaniach i zastosowaniach klinicznych każdego dnia. HMNC są ważnym narzędziem do różnych badań w dziedzinie immunologii (w tym zaburzeń autoimmunologicznych), chorób zakaźnych, nowotworów hematologicznych, opracowywania szczepionek, immunologii przeszczepów i badań przesiewowych o wysokiej przepustowości.
3. Badania nad HIV wykorzystują je, ponieważ PBMC zawierają komórki CD4 +, które są komórkami infekującymi HIV.
4.Co więcej, HMNC zostały zaakceptowane jako unikalny materiał do immunoterapii nowotworów z wykorzystaniem komórek dendrytycznych lub aktywowanych limfocytów jako alternatywa lub uzupełnienie konwencjonalnych terapii, takich jak chirurgia, chemioterapia i radioterapia.
5,6. Komórki progenitorowe śródbłonka pochodzące z HMNC zostały wykorzystane w neowaskularyzacji w celu poprawy niedokrwienia kończyn
7. W terapii komórkowej do naprawy niedokrwionego i uszkodzonego mięśnia sercowego.
8. Ludzkie komórki jednojądrzaste (HMNC) powinny stanowić przydatne narzędzie do badania różnych aspektów patologii i biologii ludzkich komórek jednojądrzastych in vitro.
Ludzkie komórki jednojądrzaste (HMNC) pochodzą z ludzkiej krwi obwodowej (HMNC-PB) przy użyciu wirowania w gradiencie gęstości Ficoll-Hypaque. Są one kriokonserwowane natychmiast po izolacji.
1. Allison, A.C. et al, Annu. Rev. Immunol. 1:361 (1983); 2. Sales, V.L. et al, Tissue Eng. 13:525 (2007); 3. Juranic, Z. et al, J. Exp. Clin. Cancer Res. 18:317 (1999); 4. Vicenzi E. et al, J. Leukoc. Biol. 68:405 (2000); 5. Steinman, R. M. et al, Int. J. Cancer 94:459 (2001); 6. Schuler, G., Cancer Immunity 3 (Suppl 1):23 (2003); 7. Kalka, C. et al, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97:3422 (2000); 8) Masuda, H. et al, Cardiovasc. Res. 58:390 (2003)
Application
nadzór immunologiczny i obrona, produkcja cytokin i chemokin, immunoregulacja, badania, zastosowania kliniczne, rozwój szczepionek, immunologia przeszczepów, badania przesiewowe o wysokiej przepustowości, badania nad HIV, immunoterapia nowotworów, zwalczanie infekcji, badanie komórek T, B i NK,
Biochem/physiol Actions
Ludzka krew obwodowa
Preparation Note
  • Natychmiast po izolacji 10 000 000 HMNC-PB w DMEM zawierającym 45% FBS i 10% DMSO.
  • Komórki krwi nie namnażają się w hodowli
Prosimy o zapoznanie się z HMNC-PB Culture Protocol.
Other Notes
HMNC-PB in DMEM containing 45% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)