Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
209529
MDL number:
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
≥220 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in dealkylase(lit.)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(15)2-4-10(12)14-11/h2-7H,1H3
InChI key
KNYYMGDYROYBRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to differentiate isozymes of cytochrome P-450
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?