Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 948,00 zł |
Informacje o tej pozycji
948,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 86.0±2.0°, c = 1 in H2O
sweetness
600 × sucrose
color
white to off-white
useful pH range
6-8 (20 °C, 100 g/L)
mp
114.5 °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102)
solubility
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility ~300 g/L at 25 °C (77 °F) | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form - | form - |
| useful pH range 6-8 (20 °C, 100 g/L) | useful pH range - | useful pH range - | useful pH range - |
| mp 114.5 °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucralose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?