Przejdź do
70550
Naphthol Green B
suitable for microscopy, suitable for suitability for complexometry
Synonim(y):
Acid Green 1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H15FeN3Na3O15S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
878.46
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-010-2
MDL number:
Colour Index Number:
10020
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL
λmax
714 nm
εmax
≥80 at 709-719 nm in water
suitability
suitable for microscopy, suitable for suitability for complexometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)