Przejdź do
70718
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid
≥80%
Synonim(y):
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000 acetic acid, O-(Carboxymethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 5′000
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
MDL number:
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
Ω-end
carboxylic acid
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)