Przejdź do
71028
Monobromo(trimethylammonio)bimane bromide
suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
(Trimethylammonio)monobromobimane, 5-(Bromomethyl)-N,N,N,2,6-pentamethyl-1,7-dioxo-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-3-methanaminium bromide, Brombimane q, Thiolye MQ, qBBr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19Br2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4630658
1310,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FCRPMMVPBVOKQS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Monobromobimanes are essentially nonfluorescent until conjugated and readily react with low molecular weight thiols. Unlike common monobromobimanes, this carries a positive charge, thus permitting separation of conjugates by electrophoresis or cation-exchange chromatography
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for labeling thiols in biol. materials
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)