Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 947,00 zł |
Informacje o tej pozycji
325,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
loss
≤0.5% loss on drying, 150 °C
input
general use sample(s)
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
suitability
suitable for luminescence
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, BioUltra, suitable for luminescence, Molecular Biology, ≥99.0% (NT) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description meets USP testing specifications, anhydrous | description BioXtra, ≥99.0% |
| grade Molecular Biology | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade anhydrous | grade - |
| assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay 99-101% dry basis | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line BioXtra |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| pH 8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O) | pH - | pH 8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L) | pH 8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?