Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
460,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
~3 M in H2O
technique(s)
precipitation assay: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0-8.0 (25 °C, 3 M in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.030, λ: 280 nm Amax: ≤0.024
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, ~3 M in H2O | description >99%, FG | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description meets USP testing specifications, anhydrous |
| grade Molecular Biology | grade FG, Fragrance grade, Kosher | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade anhydrous |
| technique(s) precipitation assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration ~3 M in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?