Przejdź do
72301
9-(2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-([E]-2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine, CCVJ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
eCl@ss:
32150313
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H16N2O2/c17-10-14(16(19)20)9-11-7-12-3-1-5-18-6-2-4-13(8-11)15(12)18/h7-9H,1-6H2,(H,19,20)/b14-9+
InChI key
JXENNHTVELFRHV-NTEUORMPSA-N
Application
Fluorescent probe for binding to proteins etc., quantum yield increases by decreasing free rotation: fluorescent molecular rotor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)