Przejdź do
72403
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M – PPS 1M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 48/Kit-No 96827
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)